Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Gli elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy Mettler Toledo sono un'alternativa economicamente conveniente per soddisfare esigenze minori.
105.00€ - 231.00€
Specifica
Tipi di connettore | BNC |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Misuratore di pH |
Temperatura (sistema imperiale) operativa | 0°F to 176°F |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Materiale | Tipo di soluzione di riempimento | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunzione | Materiale | Tipo di soluzione di riempimento | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10075621
|
Mettler Toledo™
51340242 |
Ceramica | Polisolfone/POM | Gel | LE438 Economy |
204.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11997761
|
Mettler Toledo™
51340330 |
Ceramica | Polisolfone/POM | Gel | LE407 Economy |
105.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10181713
|
Mettler Toledo™
51340331 |
Ceramica | Vetro | KCI 3 mol/L | LE409 Economy |
128.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11907771
|
Mettler Toledo™
51340332 |
Manicotto in teflon/vetro | Vetro | 3 mol/l KCl | LE420 Economy |
191.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10536655
|
Mettler Toledo™
51340333 |
Ceramica | Vetro | Gel | LE427 Economy |
231.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- pH: da 0 a 14
- Intervallo di temperatura: da 0° a 80°C (escl. LE427, da 0° a 50°C)
- Elettrolito a gel esente da manutenzione (LE407, LE427, LE438)
- Elettrolita ricaricabile (LE409, LE420)
Specifications
BNC | |
Misuratore di pH | |
Da 0 a 100 °C | |
1.2 m |
°° | |
0°F to 176°F | |
47 in. |