Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni di riempimento per elettrodi
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
1M KCl; 25 mL
FRISCOLYT-B
KCl saturated with AgCl; 25mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DX Series ISE Half Cell
Elettrodo di riferimento
Reference Electrode
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Soluzione acquosa contenente componenti inorganici e organici
- Fornita in flaconi da 25 ml (0.9 oz)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.9 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Concentrazione | 1 mol/L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DX Series ISE Half Cell |
| Tipo di soluzione di riempimento | 1M KCl; 25 mL |