Learn More
Mettler Toledo™ Fiala per la conservazione di elettrodi
Per la conservazione degli elettrodi per pH.
Marca:  Mettler Toledo™ 51343320
10.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11977781
  • 12.30€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durante la conservazione, le fiale mantengono bagnate le punte degli elettrodi
  • Contiene un elettrodo da 12 mm (0.47 in.)
  • Il foro di ingresso sul tappo della fiala è di 12 mm (0.47 in.)
  • Materiale: polietilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Electrode storage vial
Fiala per conservazione
2 pollici
Elettrodo
Polietilene
50.8 mm