Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Reference Electrodes
A reference electrode to be paired with half-cell measurement electrodes.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343190
152.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Corpo in vetro
- Connettore S7 con testa a vite
- Compatibile con vari cavi per l'uso con una vasta gamma di misuratori
Specifica
S7 | |
Vetro | |
Half-Cell Reference Electrode | |
Per applicazioni di routine e per misurazioni su semicelle ionoselettive | |
InLab™ Reference | |
Da 32° a 212 °F | |
4.72 in. | |
0.47 in. |
Ceramica | |
Da 0° a 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
ARGENTHAL | |
3 mol/l KCl | |
Da 0 a 100 °C | |
12 cm | |
1.2 cm |