Learn More
Mettler Toledo™ Piatti per campioni per analizzatore di umidità
Mettler Toledo sample pans are the only sample pans that are officially supported by Mettler Toledo Moisture Analyzers for optimal use and guaranteed performance.
119.00€
Specifica
Forma Round
Tipo Piatto per campioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per analizzatore di umidità a infrarossi Mettler Toledo LJ16
Diametro (sistema metrico) 88.9 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15979405
Vedere i documenti
Mettler Toledo™
13865
Alluminio Per analizzatore di umidità a infrarossi Mettler Toledo LJ16 Disposable Pans - Pk. of 80
119.00€
pezzi 80
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choice of washable, reusable stainless chrome-nickel steel pans for halogen moisture analyzers, or aluminum or stainless-steel pans for all Mettler Toledo moisture analyzers.
  • 3.75 in. (96mm) in diameter
Specifica
Specifica
Round
Piatto per campioni
Per analizzatore di umidità a infrarossi Mettler Toledo LJ16
88.9 mm