Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per ORP/Redox combinati: Connettore filettato 57
An ORP/Redox electrode featuring a metal ring indicator designed for measuring oxidation/reduction potential; ideal for water and other general applications.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343205
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Design combinato
- Materiale stelo: vetro
- Anello di chiusura Safelock™
- Connettore filettato S7 (cavo necessario)
- Disponibile con steli di diverse lunghezze
- Intervallo di temperatura: da 0° a 100°°C
Specifica
Testa a vite S7 | |
Vetro | |
Combination Electrode; Silver ring indicator | |
Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione | |
ARGENTHAL con trappola Ag+ | |
1 mol/l KNO3 | |
Da 0 a 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Ceramica | |
Da 0° a 100 °C | |
1 mol/l KNO3 | |
Misuratore di pH | |
InLab™ Redox Ag | |
Da 32° a 212 °F | |
4.72 in. | |
0.47 in. |