Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per ORP/Redox combinati: Connettore filettato 57
An ORP/Redox electrode featuring a metal ring indicator designed for measuring oxidation/reduction potential; ideal for water and other general applications.
Marca: METTLER TOLEDO™ 59904377
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Tipo: InLab™ semicella ORP Redox Pt805
- Metallo: anello in platino
- Materiale stelo: vetro
- Cavo e connettori: S7
- Intervallo di temperatura: -30°C; fino a + 130°C
- Diam. stelo x L: 12 x 120°mm
Tipo: Semicella ORP InLab Redox Ag805
- Metallo: anello in argento
- Materiale stelo: vetro
- Cavo e connettori: S7
- Intervallo di temperatura: -30°C; fino a + 130°C
- Diam. stelo x L: 12 x 120°mm
Specifica
Testa a vite S7 | |
Da -30° a +130 °C | |
For measuring the oxidation/reduction power of solution | |
InLab™ Redox Pt805 | |
Da -22° a +266 °F | |
4.72 in. | |
0.47 in. |
Vetro | |
Elettrodo a semicella in platino | |
S7 to BNC (30281915) | |
Secco | |
Da -30 a +130 °C | |
120 mm | |
12 mm |