Learn More
Mettler Toledo™ pH Electrode Accessories: Glass Flow Cell
Codice prodotto. 10750513 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm dia. Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10750513
Marca: Mettler Toledo™ 51302257
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with electrode with 12mm dia. shaft
For more accurate measurements in ultra pure water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Glass flow-through cell
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 mm dia. Electrode
Tipo Flow Cell
Materiale Glass