Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Codice prodotto. p-4369948 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
Automatic Stirring Option
Bio/Life Science Option
General Applications Option
S220 Basic pH Meter
SC S220-Micro
Water/Beverage Option
Dimensione della confezione:
1 set
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 11374233
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019028
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
  • pH, Ion Concentration, and Redox/ORP benchtop meter that can display results in pH, mV, and Rel mV
  • Durable and simple to operate with two buttons: 'Read' and 'Cal'
  • IP54 Protection
  • Comes with electrode arm that moves straight up and down, bringing the electrode into position where it works best for your sample
  • Compatible with a wide range of electrodes for any application
  • Compatible with ISM electrodes that capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected
  • Meter connects to electrodes via BNC; S7 to BNC cables available
  • Results can be captured by a printer with a time and date stamp
  • Optional installation and qualification (IQ/OQ) package available through METTLER TOLEDO Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite USB, RS-232
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Punti di calibrazione 5
Dettagli di gestione dei dati 1000 Measurements
Descrizione S220 pH Meter
Tipo di display TFT
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000 mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperature Range (Metric) MTC: Da -30 °C a +130 °C, ATC: Da -5° a +130 °C
Include Misuratore, porta elettrodo, coperchio, istruzioni/guida rapida, certificati di conformità/certificati
Modello S220 Basic pH Meter
Tipo di sonda pH/ioni
Product Type Misuratore pH/ioni da banco
Risoluzione (mV) 0.1/1 mV
Precisione termica ±°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) MTC: °+° °+°