Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 Benchtop pH Meter
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
Meter, Bio/Life Sciences Kit
Meter, Standard Kit
S400 pH Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descripción
- Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
- Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
- Offerta versatile di metodi per elevata riproducibilità e sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
- Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
- Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
Información de órdenes
- S400 Basic: SevenExcellence pH/mV (strumento con unità di espansione pH/mV e due unità di espansione vuote)
- S44-Kit: Versione kit (S400-Basic, con InLab™ Expert Pro-ISM, guida alla misurazione del pH e sacchetti di calibrazione)
- S400-Bio: Versione kit per biotecnologia (S400-Basic, con kit cavo InLab Routine Pro-ISM, guida alla misurazione del pH e sacchetti di calibrazione)
- S400-ISFET: Versione kit ISFET (S400-Basic, con sensore da laboratorio ISFET InLab 490, guida alla misurazione del pH e sacchetti di calibrazione)
- S400-Micro: Versione kit per Life Science (S400-Basic, con InLab Ultra-Micro, guida alla misurazione del pH e sacchetti di calibrazione)
- S400-UMIX: Versione kit per riproducibilità (S400-Kit, con agitatore magnetico uMix™)
Especificaciones
Especificaciones
| Include | Misuratore S-400; cavo InLab Routine Pro-ISM; guida alla misurazione del pH; 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7, 9.21 e 10 |
| Precisione (Temperatura) | ±0.1°C |
| Precisione (mV) | ±0.1 |
| Precisione (pH) | ±0.002 |
| Uscite | USB, RS232 ed Ethernet |
| Intervallo (pH) | Da -2 a 20 |
| Risoluzione (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Punti di calibrazione (pH) | Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente |
| Intervallo (mV) | Da -2000 a 2000 mV |
| Risoluzione (mV) | 0.1/1mV |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido