Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Parametro:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivning
- Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti
- La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
- Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
Specifikationer
Specifikationer
| Applicazioni | Ioni NO-3 |
| Tipi di connettore | Lemo |
| Tipo di soluzione di riempimento | ISA |
| Materiale | Epoxy |
| Gamma operativa (sistema metrico) | Da 0.1 a 14000 mg/l |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da 32° a 104 °F |
| Elettrodo | Elettrodo ISE combinato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All pH, mV Meters or Ionometers |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 40 °C |
| Tipo | Combination ISE |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering