Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Codice prodotto. 11967821 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Parametro:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 11967821
missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 51344800
Get an All-In-One Solution with SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes. The brilliant Click & Clear™ press mechanism allows for quick cleaning and ensures stable readings even in difficult samples.
  • Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti 
  • La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
  • Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applicazioni Ioni Ag+/S-2
Tipi di connettore Lemo
Tipo di soluzione di riempimento ISA
Materiale Epoxy
Gamma operativa (sistema metrico) Da 0.003 a 32000 mg/l
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Elettrodo Elettrodo ISE combinato
Da utilizzare con (apparecchiatura) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 80 °C
Tipo Combination ISE
Parametro Silver/Sulfide