Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 10042274 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 10042274
Marca: METTLER TOLEDO™ 51302621
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
  • Funzionamento facile e intuitivo
  • Range di pH: da -2 a +19.99
  • Ampio schermo di facile lettura
  • Gamma completa di pratici accessori
  • Gestione dei dati GLP moderna
  • Rivoluzionaria tecnologia di gestione intelligente del sensore (Intelligent Sensor Management, ISM™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite Infrarossi per stampante o per PC via RS232 o USB
Precisione (conduttività) ±0.5%
Precisione (mV) ±0.1  mV
Precisione (pH) ±
Precisione (TDS) ±0.5%
Tipo di batteria Quattro AA
Punti di calibrazione 5 punti, 7 gruppi predefiniti di tamponi
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Canali 2
Tipo di display LCD retroilluminato
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH
Intervallo (conduttività) Da 0.01 μs/ cm a 1000 ms/cm
Intervallo (mV) Da -1999 a 1999  mV
Intervallo (pH) Da -2 a 19.999
Intervallo (resistività) Da 0 a 100 megaohm/ cm
Intervallo (salinità) Da 0 a 80 ppt
Intervallo (TDS) Da 0.01 mg/l a 300 g/l
Risoluzione (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperature Range (Metric) -5°C to +130°C
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione di pH, mV, mV rel. o concentrazioni ioniche e conducibilità, TDS (solidi disciolti totali), salinità o resistenza specifica
Include Misuratore, batterie, fascetta da polso, certificato di test, dichiarazione di conformità, InLab Expert-Pro-ISM-IP67 e InLab 738-ISM (entrambi con grado di protezione IP67 e cavo fisso da 1.8 m)
Ingressi pH: BNC/RCA, conduttore: LTW a 7 pin
Modello SevenGo Duo SG78
Tipo di sonda NTC
Product Type Kit elettrodi
Risoluzione (conduttività) 0.01/1
Risoluzione (mV) 0.1  mV
Risoluzione (TDS) 0.01/1
Precisione termica ±0.2 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C