Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 10379304 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 10379304
Marca: METTLER TOLEDO™ 51302600
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
  • Funzionamento facile e intuitivo
  • Range di pH: da 0 a +14.00
  • Ampio schermo di facile lettura
  • Gamma completa di pratici accessori
  • Gestione dei dati GLP moderna
  • Rivoluzionaria tecnologia di gestione intelligente del sensore (Intelligent Sensor Management, ISM™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5%
Precisione (mV) ±1  mV
Precisione (pH) ±0.01
Precisione (TDS) ±0.5%
Tipo di batteria Quattro AA
Punti di calibrazione 3 punti, 4 gruppi predefiniti di tamponi
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Dettagli di gestione dei dati 99 record di dati GLP
Canali 2
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH
Intervallo (conduttività) Da 0.01 μs/ cm a 500 ms/cm
Intervallo (mV) Da -1999 a 1999  mV
Intervallo (pH) Da 0 a 14
Intervallo (resistività) Da 0 a 100 megaohm/ cm
Intervallo (salinità) Da 0 a 80 ppt
Intervallo (TDS) Da 0.01 mg/l a 300 g/l
Risoluzione (pH) 0.01
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione di pH, mV, conducibilità, TDS (solidi disciolti totali), salinità e resistenza specifica
Include Misuratore (senza elettrodi), batterie, fascetta da polso, certificato di test e dichiarazione di conformità
Ingressi pH: BNC/RCA, conduttore: LTW a 7 pin
Modello SevenGo Duo SG23
Tipo di sonda NTC
Product Type Solo misuratore (SG23)
Risoluzione (conduttività) 0.01/1
Risoluzione (mV) 1  mV
Risoluzione (TDS) 0.01/1
Precisione termica ±0.5 °C
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 30° a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 a 40 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C