Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 15375083 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15375083
Marca: METTLER TOLEDO™ 30207877
Includes
Instrument, LabX direct pH, USB cable, electrode clip, InLab Expert Pro-ISM-IP67, buffer sachets (for pH 4.01, 7.00,9.21 and 10.00), bottles for calibration, uGo™ carrying case, base accessory, operating instructions, quick guide, test report, declaration of conformity and batteries.
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
I misuratori portatili Seven2Go sono strumenti semplici e affidabili e sono progettati per fornire agli utenti dati rapidi e di qualità, funzionamento con una sola mano e lunga durata.
  • Il nuovo menu intuitivo garantisce l'uso immediato
  • Il comodo T-Pad velocizza la navigazione nei menu
  • Disposizione intelligente dei pulsanti, per una navigazione intuitiva
  • Riconoscimento automatico del sensore InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) e memorizzazione di ID del sensore, numero di serie e ultimi dati di calibrazione, riducendo quindi le possibilità di errore
  • Classe di protezione IP67 e resistenza alle cadute (Drop Test) rendono i misuratori resistenti a qualsiasi condizione atmosferica e adatti quindi ad ambienti critici e difficili
  • Supporta 12 lingue e offre un'interfaccia utente con parole e frasi complete
  • L'assenza di espressioni non comprensibili semplifica il funzionamento e riduce lo sforzo dell'utente
  • Leggibile anche in condizioni di illuminazione estrema: la luce solare diretta migliora il contrasto dello schermo e garantisce una perfetta leggibilità anche in condizioni di estrema luminosità
  • StatusLight™ un semaforo per sapere se il misuratore è pronto per il funzionamento
  • Calibrazione a 5 punti (pH e ioni)
  • Metodi di calibrazione lineare e a segmenti (pH e ioni)
  • Display grafico LCD
  • Capacità di registrazione dell'endpoint automatica, manuale e temporizzata
  • Esecuzione di misurazioni in serie a intervalli temporali definiti dall'utente
  • Segnalazione endpoint acustica e visiva
  • Altre caratteristiche: Opzione ora/data, tre livelli di utilizzo (Routine, Expert, Outdoor), promemoria per calibrazione, ID sensore, SN, ID campione, ID utente, limiti di allarme definiti dall'utente, protezione con PIN
  • Con otto gruppi di tamponi predefiniti e uno standard ionico definito dall'utente
  • Gruppo di tamponi definiti dall'utente
  • Riconoscimento automatico del tampone
  • Acquisizione automatica/manuale della temperatura
Specifiche:
  • Range di misurazione pH: da -2 a 20
  • Risoluzione pH: 0.001/0.01/0.1
  • Precisione del pH: ±0.002
  • Range di misurazione ORP/Redox: da -2000 a +2000mV
  • Risoluzione ORP/Redox: 0.1/1
  • Precisione ORP/Redox: ±0.1
  • Unità: mV, mV rel.
  • Range di misurazione ionica: da 1.00e-09 a 9.99e+09
  • Risoluzione ionica: 3 o 4 cifre (intervallo automatico)
  • Precisione ionica: ±0.5%
  • Unità: mg/l, mmol/L, mol/L, %, ppm, pX
  • Range di misurazione della temperatura: da -5° a +130°C (ATC); da -30° a +130°C (MTC)
  • Risoluzione temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: ±0.2°C se T: da 0° a 105°C; ±0.5°C se T<0°C o T>105°C
  • Dimensioni memoria: 2000 (conforme a GLP)
  • Ingressi sensori: BNC (1012 ohm)/RCA (Cinch)/2mm a banana
  • Interfacce di comunicazione: Micro-USB (dispositivo USB)
  • Alimentazione: Quattro batterie AA da 1.5 V, batteria NiMH acc. da 1.3 V o USB
  • Ore di esercizio: da 200 a 250 ore
  • Dimensioni: 222 x 70 x 35mm
  • Peso: 290g
Applicazioni:
  • Kit S8-Standard: Ampia gamma di campioni, anche per emulsioni e sospensioni.
  • Kit S8-Field: Ampia gamma di campioni, anche per emulsioni e sospensioni; ideali per misurazioni istantanee.
  • Kit S8-Biotech: Risultati rapidi in un'ampia varietà di campioni, tra cui sostanze chimiche aggressive.
  • Kit S8-Fluoride: Campioni acquosi, dentifrici e colluttori.
Kit disponibili:
  • Cat. N. 01-913-981, S8-Meter: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie
  • Cod. prod. 01-913-982, kit S8-Standard: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-983, kit S8-Field: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia di trasporto uGo™, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-984, kit S8-Biotech: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, InLab™ Routine Pro ISM (cavo incluso), sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia di trasporto uGo™, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-985, kit S8-Fluoride: Strumento, LabX direct per pH, cavo USB, clip per elettrodi, perfectION Fluoride, accessorio base, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (ioni) ±0.5%
Precisione (mV) ±0.1
Precisione (pH) ±
Autonomia della batteria Da 200 a 250 ore
Tipo di batteria Quattro pile AA da 1.5 V o acc. NiMH da 1.3 V
Punti di calibrazione 5
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Dettagli di gestione dei dati Micro-USB (dispositivo USB)
Punti dati 2000 (conformità GLP)
Canali 1
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH, Ion
Intervallo (mV) Da -2000 a +2000  mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperature Range (Metric) Da -5° a +130 °C (ATC); da -30° a +130 °C (MTC)
Da utilizzare con (applicazione) Vasta gamma di campioni, indicato anche per emulsioni e sospensioni; ideale per misurazioni in mobilità.
Include Strumento, software LabX direct pH, cavo USB, fascetta per elettrodo, InLab Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (per pH 4.01, 7.00,9.21 e 10.00), flaconi di calibrazione, custodia per il trasporto uGo™, accessorio base, istruzioni operative, g
Ingressi BNC (1012 Ohm)/RCA (Cinch)/a banana da 2 mm
Modello Seven2Go Pro S8
Product Type Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Risoluzione (mV) 0.1, 1
Precisione termica ±0.2 °C se T: da 0° a 105 °C; ±0.5 °C se T<0 °C o T>105 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Dimensioni (L x P x A) 222 x 70 x 35 mm
Peso (sistema metrico) 290 g