Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca:  Merck HAWG03700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10166230
  • 270.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate
Non-sterile
Water, air monitoring, analytical and research applications
Hydrophilic
100
Filter Membranes
37 mm
≥1.8 bar, air with water (at 23°C)
Gravimetric Analysis Membrane
0.45 μm
60 mL/min x cm2
4 L/min x cm2
100Pack
150 μm
Hydrophilic
37 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Monitor Refills .45 MCE WH GRD 37mm 100pk
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose