Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.22 μm
Per un'ampia gamma di applicazioni analitiche e di ricerca. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori da 0.22 µm sono disponibili in una vasta gamma di diametri. In membrane miste di cellulosa bianche e lisce.
144.00€ - 595.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | ≥3.52 bar, air with water |
Colore | Bianco |
Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) |
Dimensione del poro | 0.2μ m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10742911
|
Merck
GSWP02500 |
25 mm |
167.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10596512
|
Merck
GSWP04700 |
47 mm |
237.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10607111
|
Merck
GSWP09000 |
90 mm |
595.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10722721
|
Merck
GSWP14250 |
142 mm |
550.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10369590
|
Merck
GSWP01300 |
13 mm |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.22μm pore size are available in a range of diameters. Composed of plain, white mixed cellulose membrane.
- Idrofile, bianche, superficie liscia
- Composte da una miscela biologicamente inerte di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa
- Ampiamente utilizzate in applicazioni analitiche/di ricerca
- Membrane spesse 150 µm con pori di 0.22 µm
Specifica
Not Autoclavable | |
Bianco | |
0.2μ m | |
18 mL/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
Filter Membranes |
≥3.52 bar, air with water | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
Non-sterile | |
2 L/min/ cm2 | |
150 μm | |
Hydrophilic |