Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck HAWG02500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Descrizione
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) | |
0.45 μm | |
60 ml/min./cm quadrati | |
Idrofilo | |
100Pack | |
150 µm | |
Hydrophilic | |
25 mm |
≥1.8 bar, aria con acqua | |
Membrane Filter | |
Cellulose | |
Non-sterile | |
4 l/min./cm quadrati | |
A griglia | |
100/conf. | |
Filter Membranes | |
25 mm |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose