Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck HAWG04700
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
100Pack | |
Da 105 a 180 μm | |
Hydrophilic | |
47 mm |
≥1.8 bar, air with water | |
Membrane Filter | |
Cellulose | |
Non-sterile | |
4 L/min/ cm2 | |
Gridded | |
100/conf. | |
Filter Membranes | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE .45UM WH GD 47MM 100/PK
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose