Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.65 μm
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
144.00€ - 560.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) |
Dimensione del poro | 0.7μ m |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10518262
|
Merck
DAWP14250 |
142 mm |
560.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10675591
|
Merck
DAWP09025 |
90 mm |
185.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359890
|
Merck
DAWP04700 |
47 mm |
231.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10126680
|
Merck
DAWP01300 |
13 mm |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10207920
|
Merck
DAWP02500 |
25 mm |
167.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
Hydrophilic |
Bianco | |
0.7μ m | |
140 mL/min x cm2 | |
Filter Membranes |