Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Senza Triton
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2μ m
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Composed of mixed cellulose esters (nitrate and acetate)
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features and Benefits:- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.22 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 18 mL/min. x cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Clarification of fluids, Sterilizing filtration of tissue culture media, additives, antibiotics, Air monitoring, Particulate analysis, Particulate removal, Biological assays (receptor binding studies, TCA precipitates, etc.). |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MCE TRITON FREE .22UM WH PL 25MM 100/PK
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.