Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Senza Triton
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2μ m
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Composed of mixed cellulose esters (nitrate and acetate)
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features and Benefits:- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato); esenti da triton |
| Dimensione del poro | 0.2μ m |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 18 mL/min. x cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chiarificazione di fluidi; filtrazione sterile di terreni di colture di tessuti, additivi, antibiotici; monitoraggio dell'aria, analisi del particolato, saggi biologici (studi del legame dei recettori, precipitati TCA, ecc.). |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MCE TRITON FREE .22UM WH PL 47MM 100/PK
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose