Learn More
Epredia™ Micro-Cassette, Coarse Mesh
Easily process your smallest specimens with the Epredia™ Micro-Cassette, constructed entirely of stainless steel.
21.30€
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 0.197 in.
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 0.79 in.
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Stile pori Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile pori Prezzo Quantità e disponibilità  
12543597
Vedere i documenti
Epredia™
33124
Fine Mesh Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Highlights:
  • Positive clip-on cover for micro specimen
  • Available with fine or coarse mesh
Dimensions:
  • 0.79 × 0.197 in. (20 × 5mm)
Specifica
Specifica
0.197 in.
Stainless Steel
20 mm
5 mm
0.79 in.