Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for crew neck vial, 13-425 thread
For use with crew neck vials.
Marca:  Fisherbrand™ 40 09 0146
267.90 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11826912
  • 284.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 0.3mL
  • Micro-Insert
  • 40 x 6mm
  • Clear
  • Glass
  • 1st hydrolytic class
  • 15mm top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Micro Insert
6 mm
0.5 mL
<9 μL
40 mm
Clear
Glass
Micro Sampling
Conical Bottom
10 x 100