Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Codice prodotto. 11772428 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.25 mL
0.3 mL
Altezza (sistema metrico):
27.5 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<1 μL
<2 μL
<8 μL
1 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11772428
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Small opening vials require Inserts with 5mm diameter.
  • Micro-Insert
  • For use with Small Opening Vials
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Insert
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Volume (sistema metrico) residuo <8 μL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Quantità 10 x 100