Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
0.25 mL
0.3 mL
Altezza (sistema metrico):
27.5 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<1 μL
<2 μL
<8 μL
1 μL
Unit Size:
pezzi 1000
Specifications
Specifications
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Materiale | Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
| Tipo di inserto | Inserts for HPLC and GC Vials |
| Tipo di imballaggio | 10 Packs of 100 |
| Volume (sistema metrico) residuo | 1 μL |
| Show More |