Learn More
Fisherbrand™ Microinserto in vetro trasparente per fiala con imboccatura larga
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 mL
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Altezza (sistema metrico):
29 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<4 μL
<8 μL
4 μL
< 4 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Micro-Insert
- For use with Wide Opening Vials
- Clear
- Glass
Specifica
Specifica
| Descrizione | Micro Insert |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.7 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 0.3 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Micro Sampling |
| Volume (sistema metrico) residuo | <4 μL |
| Stile della base | Conical with Polymer Spring |
| Altezza (sistema metrico) | 29 mm |
| Quantità | 10 x 100 |