Learn More
Fisherbrand™ Microinserto in vetro trasparente per fiala con imboccatura larga
Codice prodotto. 11889120 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
0.34 mL
0.35 mL
0.5 mL
Altezza (sistema metrico):
29 mm
29 mm
31 mm
Volume (sistema metrico) residuo:
<4 μL
<8 μL
4 μL
< 4 µl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11889120
Le fiale con imboccatura larga richiedono inserti con un diametro di 6 mm.
  • Micro-Insert
  • For use with Wide Opening Vials
  • Clear
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Micro Insert
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.34 mL
Da utilizzare con (applicazione) Micro Sampling
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Stile della base Conical Bottom
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Quantità 10 x 100