Learn More
Fisherbrand™ Micro Insert for Shell Vial 1mL
For use with Shell Vials.
Marca: Fisherbrand™ 05 09 0706
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 0.1mL Micro-Insert
- Clear
- Glass
- 1st hydrolytic class
- 13mm top
Specifica
Micro Insert | |
5 mm | |
0.2 mL | |
<0.1 μL | |
34 mm |
Clear | |
Glass | |
Micro Sampling | |
Conical Bottom | |
10 x 100 |