Learn More
Fisherbrand™ Micro Insert for well plates, glass
329.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Clear
- Glass
- Plates meet ANSI and SBS standards
- Different sealing options
- Chromatography tested
- No leeching due to high-end material
Specifica
Clear | |
Glass | |
1200 μL | |
Round |