Learn More
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde Viscometers (DIN)
Micro-Ubbelohde viscometers are calibrated for manual measurements
Marca:  SI Analytics™ 285401017
Codice prodotto. 10662642
  • 528.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated for manual measurement
  • DIN
  • Type No. 536 13
  • Capillary No. Ic
  • Constant K = 0.03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ubbelohde Micro Viscometer