Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Marca: Eppendorf™ 5427000615
3809.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotoreOrder Info
Dimensioni: 16.8L x 13.2P x 10°pollici A (42 x 33 x 25°cm); peso netto: 63.8 libbre (29kg). La maggior parte dei modelli è fornita di rotore; altri rotori sono disponibili separatamente. I modelli refrigerati sono disponibili separatamente.
Specifica
30 x 2 ml | |
30,130 × g | |
grande LCD brillante | |
25 cm | |
42 cm | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri | |
11.2 in. | |
475 W | |
senza rotore | |
Tastierino | |
Da 17,000 a 17,999 gir/min | |
10 x 13.2 x 16.8 in. (25 x 33 x 42 cm) | |
50 programmi memorizzabili con 5 tasti di accesso rapido ai programmi principali | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
50/60 Hz | |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti |
17,500 gir/min | |
no | |
9.8 in. | |
16.8 in. | |
< 58 dB(A) con rotore F-45-30-11 | |
da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo | |
34 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
230V/50–60Hz (EU) | |
Sì | |
No | |
63.8 lb. (29 kg) | |
Da 30 sec. a 99 ore 59 min. con HOLD | |
Velocità variabile da 100 a 17,500 gir/min con incrementi di 100 gir/min | |
230 V |