Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
GREENER_CHOICE
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Marca:  Eppendorf™ 5427000610
3629.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24333" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15805073
  • 3750.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
17,500 rpm
no
9.8 in.
< 58 dB(A) con rotore F-45-30-11
da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
34 cm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
330 x 420 x 250 mm
sì
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
230 V
30,130 x g
grande LCD brillante
25 cm
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
11.2 in.
475 W
senza rotore
230V/50–60Hz (EU)
No
50/60 Hz
Centrifuge 5430, manopole rotanti