Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15845063 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Unit Size:
1 set
Pezzo
Product Code. 15845063
Brand: Eppendorf™ 5427000015
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Velocità max 17,500 rpm
RCF max 30,130 x g
Refrigerato No
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.8 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25 cm
Livello di rumorosità < 58 dB(A) con rotore F-45-30-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 11.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 34 cm
Wattage 475 W
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include senza rotore
Dimensioni esterne (L x P x A) 330 x 420 x 250 mm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Keypad
Ventilato sì
Rotore incluso No
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.