Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15845073 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore A-2-MTP
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore
con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore
senza rotore
Tipo di unità di controllo:
Keypad
Rotary Knob
Tastierino
manopole rotanti
Modello:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5430, manopole rotanti
Centrifuge 5430, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15845073
Marca: Eppendorf™ 5428000205
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità max 17,500 rpm
RCF max 30,130 x g
Refrigerato sì
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 11.7 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 29 cm
Livello di rumorosità < 54 dB(A) con rotore F-45-30-11
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri
Temporizzatore da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 38 cm
Wattage 1050 W
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Include senza rotore
Dimensioni esterne (L x P x A) 380 x 640 x 290 mm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Keypad
Rotore incluso No
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2EN 50581 (refer to manual for more details)
Gamma di temperatura -11°C to +40°C
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Modello Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana