Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
Marca: Eppendorf™ 5428000610
7376.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24333" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotoreSpecifica
17,500 rpm | |
sì | |
11.7 in. | |
< 54 dB(A) con rotore F-45-30-11 | |
da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
380 x 640 x 290 mm | |
No | |
-11°C to +40°C | |
230 V |
30,130 x g | |
grande LCD brillante | |
29 cm | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri | |
15 in. | |
1.050 W | |
senza rotore | |
230V/50–60Hz (EU) | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2EN 50581 (refer to manual for more details) | |
50/60 Hz | |
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti |