Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps
Manufactured from polypropylene with polypropylene screw cap. BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Screw Caps include a frosted marking area for identification or other purposes. Complies with DIN EN 285 standards. Autoclavable at 121°C (2 bar). Colored polypropylene cap inserts for identification may be purchased separately.
273.00€ - 281.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN 285 |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Materiale | Polypropylene |
Temperature Range (Metric) | –196 to 121°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10252721
|
BRAND™
780712 |
1.5 mL | Conical bottom |
281.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10588541
|
BRAND™
780711 |
1.5 mL | Self-standing, conical bottom |
273.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10614731
|
BRAND™
780710 |
0.5 mL | Self-standing, conical bottom |
273.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10624731
|
BRAND™
780713 |
2 mL | Self-standing, conical bottom |
273.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10008940
|
BRAND™
780714 |
2 mL | Conical bottom |
273.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from polypropylene with polypropylene screw cap.
- Complies with DIN EN 285 standards.
- Frosted marking area allows sample identification or other notations.
- Temperature range: -196°C to 121°C.
- Autoclavable at 121°C (2 bar)
- Colored polypropylene cap inserts for identification may be purchased separately.
Specifica
DIN EN 285 | |
Polypropylene | |
Polypropylene | |
–196 to 121°C |