Learn More
Abnova™ Micrococcal nuclease (S. aureus)
Codice prodotto. 16151820
Click to view available options
Quantità:
15,000 U
Dimensione della confezione:
15000 unità
Codice prodotto. 16151820
Marca: Abnova™ P5291.15000Units
Used for Enzyme
#REF!
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Peso molecolare 16.8kDa
Nome Micrococcal nuclease (S. aureus)
Metodo di preparazione Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi)
Quantità 15,000 U
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C.
Status giuridico RUO
Nome comune MICROCOCCAL
Saggi Micrococcal Nuclease Assay; Elucidation of nucleic acid and oligonucleotide sequence studies.
Attività biologica ≥6,000 units per mg protein. One Unit corresponds to a change in optical density of 1.0 at 260nm at 37°C, pH 8.0, using DNA as the substrate.
Specie Staphylococcus species
Tag proteine None
Sistema di espressione Native protein chromatographically purified from Staphylococcus aureus (Strain Foggi)
Forma Lyophilized