missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Micrococcal nuclease, Staphylococcus aureus
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 kU
Dimensione della confezione:
15ku
Descrizione
- Specific for single-stranded nucleic acids and shows preference for AU or AT-rich regions
- Complete digestion yields mono- and dinucleotides
- MDL: MFCD00131731
Specifica
Specifica
| CAS | 9013-53-0 |
| Content And Storage | Keep cold |
| Alias gene | E.C.3.1.31.1 |
| Sorgente | Staphylococcus aureus |
| Quantità | 15 kU |
| Forma | Solid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto