Learn More
Ansell Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-852
Click to view available options
Size:
5.5/6
6,5 - 7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Descrizione
- Guanti in nitrile monouso
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto agli standard ASTM D6319 e EN 455 per un movimento libero e confortevole delle mani
- Interamente testurizzato
- La formula non schiumogena offre una presa salda anche con la manipolazione di oggetti bagnati
- Senza lattice di gomma naturale
- Senza talco
- Prevengono allergie cutanee di tipo I, irritazioni cutanee e secchezza
Applicazioni:
- Test/misurazioni analitiche
- Biotecnologie
- Processi di filtrazione
- Trattamento degli alimenti
- Analisi di laboratorio
- Test di laboratorio
- Attività di assemblaggio leggere
- Assemblaggio leggero di componenti oliati
- Manutenzione e pulizia leggere
- Lavori meccanici
- Officine di verniciatura e verniciatura a spruzzo
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 e EN 374:2003 |
Descrizione | Presa agevolata: Superficie antiscivolo |
Colore | Nero |
Monouso | Single-use |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Senza talco |
Product Type | Nitrile Examination Glove |
Size | 6,5 - 7 |
Spessore (sistema metrico) | 0.12 mm |