Learn More
Ansell Guanti in nitrile monouso Microflex™ serie 93-852
Fornisce uno sfondo a contrasto per l'identificazione di materiali di colore più chiaro. I guanti monouso in nitrile Ansell Edmont™ Microflex™ serie 93-852 hanno un colore distinto per mascherare le macchie per applicazioni speciali.
18.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 |
---|---|
Descrizione | Grip design: Textured surface |
Colore | Nero |
Monouso | Single-use |
Latex Free | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15529471
|
Ansell
93852060 |
5.5/6 |
18.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15539471
|
Ansell
93852070 |
6,5 - 7 |
18.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15549471
|
Ansell
93852080 |
7.5/8 |
18.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15559471
|
Ansell
93852090 |
8.5/9 |
18.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15569471
|
Ansell
93852100 |
9.5/10 |
18.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Guanti in nitrile monouso
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto agli standard ASTM D6319 e EN 455 per un movimento libero e fluido delle mani
- Interamente testurizzato
- La formula non schiumogena offre una presa salda anche con la manipolazione di oggetti bagnati
- Senza lattice di gomma naturale
- Senza talco
- Prevengono allergie cutanee di tipo I, irritazioni cutanee e secchezza
Applicazioni:
- Test/misurazioni analitiche
- Biotecnologie
- Processi di filtrazione
- Trattamento degli alimenti
- Analisi di laboratorio
- Test di laboratorio
- Attività di assemblaggio leggere
- Assemblaggio leggero di componenti oliati
- Manutenzione e pulizia leggere
- Lavori meccanici
- Officine di verniciatura e verniciatura a spruzzo
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 374:2003 | |
Nero | |
Yes | |
Powder Free | |
0.12 mm | |
100 gloves per dispenser, 10 dispensers per shipper carton, 1000 gloves per shipper carton | |
24.5 cm |
Grip design: Textured surface | |
Single-use | |
Nitrile | |
Nitrile Examination Glove | |
Beaded | |
93-852 |