Learn More
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
20.71 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Descrizione
- Provide a more comfortable wear for longer periods
- Textured fingers ensure a strong and secure grip
- Deliver excellent wet and dry grip
- Made without natural rubber proteins and powder to help protect workers from allergies, skin irritation and dryness
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 13485, PPED 89/686/EEC CATEGORY III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420 |
Colore | Green |
Monouso | Single-use |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Materiale | Neoprene |
Powdered | Powder Free |
Size | X-Large |
Sterilità | Non-sterile |
Spessore (sistema metrico) | 0.10 mm |