Learn More
Ansell MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868 High Risk Nitrile Exam Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Descrizione
- Design a doppio strato e a due colori per due strati di protezione
- Testato per la protezione contro le sostanze chimiche pericolose
- Barriera protettiva avanzata (AQL 0,65)
- Proprietà antiaderenti e non schiumogene per ridurre le interferenze durante il lavoro
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009 |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Product Type | Nitrile Examination Glove |
Size | 7 |
EN 421 | Yes |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKPT |
EN ISO 374 - 5 | Bacteria, Fungi WITH Virus Protection |