Learn More
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrile Gloves with Extended Cuff
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16409415
Click to view available options
Size:
2X-Large
Large
Medium
Small
X-Large
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Disposable nitrile gloves with extended cuff provide durable protection in the event of chemical splashes. NFPA and medical exam grade certified for use by healthcare professionals.
  • Tested against both fentanyl and gastric acid (vomit) to simulate authentic overdose situations
  • Dark, black color makes it easy to see when hands have come into contact with potentially hazardous powders
  • Made with a soft, flexible nitrile formulation
  • Fully textured for a reliable, consistent grip
  • For use with:
    • Administering drugs
    • Emergency services
    • Equipment repair and maintenance
    • Extra protection over wrist and forearm
    • Inspection, selecting, checking parts
    • Laboratory analysis and testing
    • Paint and spray shops
    • Patient examinations
    • Raw material sample collection
    • Tire rotation and change
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Applicazioni Healthcare, Laboratory
Colore Black
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Powdered Powder Free
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 6.3 mil
Spessore (sistema metrico) 0.16 mm
Modello 93862080
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm