Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with GN-6 Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
206.00€ - 1290.00€
Specifica
Dimensione del poro | 0.45 μm |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Materiale (membrana) | GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17174401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4801 |
50/Pk. | Bulk | 100 mL |
284.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17164401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4800 |
50/Pk. | Individually Wrapped | 100 mL |
373.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4815 |
20/Pk. | Individually Wrapped | 300 mL |
206.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4804 |
200/Pk. | Individually Wrapped | 100 mL |
1290.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
- Proven membrane performance
- For research use only
Specifica
0.45 μm | |
Sterile | |
GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |