Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Overshoes
Descrizione
- Microporous polyethylene laminate
- Elasticated opening
- Bound seams
- Barrier protection from hazardous liquid and particulates
Specifica
Specifica
Materiale | Polyethylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Elastic Opening |
Modello | WH20-B-00-400-00 |
Tipo di giuntura | Bound |
Quantità confezione | 400/Pk |
Product Type | Shoe Covers |