Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Overboots with ESD PVC Soles
Descrizione
- Microporous polypropylene laminate
- Fits Euro sizes 42 to 46 (UK 8 to 11)
- Elasticated opening
- ESD PVC anti-slip sole
- Adjustable Shoe Tie
- Bound seams
Specifica
Specifica
| Size | 42-46, 46-48 |
| Materiale | Polypropylene |
| Latex Free | Yes |
| Rivestimento | Microporous Film Laminate |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Elastic with Adjustable Ties |
| Tipo di suola | ESD PVC |
| Modello | WH25-B-00-407-00 |
| Vedi altri risultati |