Learn More
Fisherbrand™ Dischi filtranti in microfibra di vetro
In microfibra di vetro borosilicato al 100%. I dischi filtranti in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono non igroscopici e biologicamente inerti. Sono dotati di resistenza chimica alla maggior parte dei solventi e dei reagenti (ad eccezione dell'acido fluoridrico).
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
- Flaconi standard rotondi in vetro
- Flaconi leggeri in vetro
- Stessa imboccatura, un solo tappo per l'intera gamma
- Prodotti in camera sterile
- In confezione igienica termoretraibile per un'igiene più sicura
- Imboccatura in vetro antiperdita
Specifica
75 g/m2 | |
Disc | |
0.7 μm | |
Controllo dell'inquinamento atmosferico, separazione della fuliggine prima dell'analisi dei gas, supporto pesata con bilance analitiche ed essiccatori | |
100 conf. | |
500 °C | |
0.45 mm | |
47 mm |
Microfiltrazione | |
Vetro borosilicato | |
310 sec. | |
263 | |
Non igroscopico | |
0.017 in. | |
Filtro in microfibra di vetro |