Learn More
Fisherbrand™ Dischi filtranti in microfibra di vetro
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
- High loading capacity
- Made from 100% borosilicate glass
- Compatible with many solvents and reagents
- Contain no binder
- Not affected by humidity
- Suitable for use at and up to 500°C
Specifica
75 g/m2 | |
Disc | |
0.7 μm | |
Controllo dell'inquinamento atmosferico, separazione della fuliggine prima dell'analisi dei gas, supporto pesata con bilance analitiche ed essiccatori | |
Non igroscopico | |
0.017 in. | |
Filtro in microfibra di vetro |
Microfiltrazione | |
Vetro borosilicato | |
310 sec. | |
263 | |
500 °C | |
0.45 mm | |
90 mm |