Learn More
Fisherbrand™ Dischi filtranti in microfibra di vetro
Made with 100% borosilicate micro-glass fibers. Fisherbrand™ Microglass Fiber Filter Discs are non-hygroscopic and biologically inert. They show chemical resistance to most solvents and reagents (except hydrofluoric acid).
51.90€ - 98.85€
Specifica
Peso base | 75 g/m2 |
---|---|
Tipo di filtro | Microfilter |
Formato | Disc |
Dimensione del poro | 0.7 μm |
Tempo di filtraggio | 310 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11724626
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
79.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708563
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
67.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11714626
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
66.15€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11778553
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11784093
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11735265
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Contains no binder
- Suitable for use at and up to 500°C
- Not affected by humidity
- Suitable for micro-filtration due to fine fibers
- High-loading capacity
- High chemical purity
- made with demineralized water
- High permeability to air
Applications:
- Filtration of industrial water, fresh water algae, drinking water, Proteins, samples for HPLC, solvents
- Sediments content in petroleum products
- Ligand binding test
- Air pollution monitoring
- Membranes pre-filters
- Radio-immuno tests
- Suspended solids in water, smokes
- Liquid scintillation counting
- Cells collection
- Grease content in dairy products
Specifica
75 g/m2 | |
Disc | |
310 sec. | |
Non-hygroscopic | |
0.45 mm |
Microfilter | |
0.7 μm | |
263 | |
500°C | |
Filter |